Learn More
Gibco™ Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418-Sulfat), Pulver
Erzeugt durch das Bakterium Micromonospora rhodorangea und wirkt durch Ribosombindung, wodurch die Proteinsynthese sowohl in prokaryotischen als auch eukaryotischen Zellen gehemmt wird
303.00 CHF - 3420.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Zelltyp Eukaryotische Zellen, prokaryotische Zellen
Konzentration 10 bis 50 μg/ml
Form Pulver
Produkttyp Antibiotikum
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10463982
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Gibco™
11811023
1 g
303.00 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11528676
Unterlagen ansehen
Gibco™
11811031
5 g
810.00 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11548676
Unterlagen ansehen
Gibco™
11811098
25 g
3420.00 CHF
25 Gramm
Verfügbar ab: 20-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Resistenz gegen Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418 Sulfat) basiert auf Resistenzgenen von E. coli APH (3) – I und APH (3) – II.
  • Wird als selektives Antibiotikum im Konzentrationsbereich von 100 bis 200 μg/ml für Bakterien oder 200 bis 500μ g/ml für die meisten Säugetierzellen verwendet
  • Wird als Pulver geliefert und sollte in einer Stammlösung von 10 bis 50 mg/ml in Wasser hergestellt werden.
Zellkultur, Klonierung, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21- Zellkultur, Transfektion, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
10 bis 50 μg/ml
Antibiotikum
Geneticin™
Eukaryotische Zellen, prokaryotische Zellen
Pulver
Eukaryotische Auswahl⁄Erzeugung stabiler Zelllinien
Raumtemperatur
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate
Produktidentifikator
  • GENETICIN
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: D-Streptamine, O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alp ha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw. 4)-O-[3-de
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.