Learn More
Gibco™ Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418-Sulfat), Pulver
Erzeugt durch das Bakterium Micromonospora rhodorangea und wirkt durch Ribosombindung, wodurch die Proteinsynthese sowohl in prokaryotischen als auch eukaryotischen Zellen gehemmt wird
Marke:  Gibco™ 11811098
3225.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24361" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11548676
  • 3575.00 CHF / 25 Gramm
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Resistenz gegen Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418 Sulfat) basiert auf Resistenzgenen von E. coli APH (3) – I und APH (3) – II.
  • Wird als selektives Antibiotikum im Konzentrationsbereich von 100 bis 200 μg/ml für Bakterien oder 200 bis 500μ g/ml für die meisten Säugetierzellen verwendet
  • Wird als Pulver geliefert und sollte in einer Stammlösung von 10 bis 50 mg/ml in Wasser hergestellt werden.
Zellkultur, Klonierung, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21- Zellkultur, Transfektion, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
10 bis 50 μg/ml
Pulver
Steril
Geneticin™
Raumtemperatur
Eukaryotische Zellen, prokaryotische Zellen
Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur
Antibiotikum
Eukaryotische Auswahl⁄Erzeugung stabiler Zelllinien
25 g
Dokumentation
Manuals
Brochures
Name des Produkts
Gibco™ Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418-Sulfat), Pulver > 25g
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.