Learn More
Gibco™ Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418-Sulfat), Pulver
Erzeugt durch das Bakterium Micromonospora rhodorangea und wirkt durch Ribosombindung, wodurch die Proteinsynthese sowohl in prokaryotischen als auch eukaryotischen Zellen gehemmt wird
Marke: Gibco™ 11811031
750.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24361" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Resistenz gegen Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418 Sulfat) basiert auf Resistenzgenen von E. coli APH (3) – I und APH (3) – II.
- Wird als selektives Antibiotikum im Konzentrationsbereich von 100 bis 200 μg/ml für Bakterien oder 200 bis 500μ g/ml für die meisten Säugetierzellen verwendet
- Wird als Pulver geliefert und sollte in einer Stammlösung von 10 bis 50 mg/ml in Wasser hergestellt werden.
Zellkultur, Klonierung, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21- Zellkultur, Transfektion, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
10 bis 50 μg/ml | |
Pulver | |
Eukaryotische Auswahl⁄Erzeugung stabiler Zelllinien | |
5 g |
Eukaryotische Zellen, prokaryotische Zellen | |
Säugetierzellkultur, Insektenzellkultur | |
Antibiotikum | |
Geneticin™ | |
Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
- Geneticin Selective Antibiotic (G418 Sulfate), Powder
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: O-2-amino-2,7-dideoxy-D-glycero-.alpha.-D-gluco-heptopyranosyl-(1.fwdarw.4)-O-[3-deoxy-4-C-methyl-3-
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2448577 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11811098,11811031,11811023 |
2448581 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11811098,11811031,11811023 |
2448573 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11811098,11811031,11811023 |
2527647 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11811098,11811031,11811023 |
2496941 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 11811098,11811031,11811023 |
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.