Learn More
Gibco™ Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418-Sulfat), Pulver
Erzeugt durch das Bakterium Micromonospora rhodorangea und wirkt durch Ribosombindung, wodurch die Proteinsynthese sowohl in prokaryotischen als auch eukaryotischen Zellen gehemmt wird
Marke:  Gibco™ 11811023
285.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24361" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10463982
  • 323.00 CHF / 1 Gramm
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Resistenz gegen Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418 Sulfat) basiert auf Resistenzgenen von E. coli APH (3) – I und APH (3) – II.
  • Wird als selektives Antibiotikum im Konzentrationsbereich von 100 bis 200 μg/ml für Bakterien oder 200 bis 500μ g/ml für die meisten Säugetierzellen verwendet
  • Wird als Pulver geliefert und sollte in einer Stammlösung von 10 bis 50 mg/ml in Wasser hergestellt werden.
Zellkultur, Klonierung, Drosophila S2 Zellkultur, High Five™ Zellkultur, Insektenzellkultur, Säugetierzellkultur, Selektion, Sf9- und Sf21- Zellkultur, Transfektion, Transformation
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C
Versandbedingungen: Haltbarkeit bei
Umgebungstemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum
10 bis 50 μg/ml
Antibiotikum
Eukaryotische Auswahl⁄Erzeugung stabiler Zelllinien
1 g
Eukaryotische Zellen, prokaryotische Zellen
Pulver
Steril
Geneticin™
Raumtemperatur
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2448577 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11811098,11811031,11811023
Chargennummer2448581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11811098,11811031,11811023
Chargennummer2448573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11811098,11811031,11811023
Chargennummer2527647 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11811098,11811031,11811023
Chargennummer2496941 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number11811098,11811031,11811023
Name des Produkts
Gibco™ Geneticin™ selektives Antibiotikum (G418-Sulfat), Pulver > 1 g
Nur für Forschungszwecke: Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.