Learn More
Gibco™ Amphotericin B
Eine Formulierung von Amphotericin B mit Natriumdesoxycholat als Emulgator zur Aufrechterhaltung der Suspension.
Marke: Gibco™ 15290026
78.92 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24155" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verhindert das Wachstum von Pilzen durch die Erhöhung der Durchlässigkeit der fungalen Plasmamembran
- Gibco™ Fungizone™ Antimykotikum wird zur Verhinderung von Kontaminationen von Zellkulturen durch Hefen und multizelluläre Pilze verwendet
- Enthält 250 μg Amphotericin B und 205 μg Natriumdesoxycholat pro ml destilliertes Wassers
- Der empfohlene Konzentrationsbereich liegt zwischen 0,25 und 2,50 μg/ml.
Spezifikation
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C Versandbedingungen: Gefroren auf Trockeneis Haltbarkeit: 12 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Flüssig | |
Steril | |
Fungizone™ | |
Trockeneis |
0,25 bis 2,5 μg/ml | |
Antimykotikum | |
Zur Prävention von Zellkulturkontaminationen | |
50 ml |
Safety and Handling
- 4-Morpholinoacetophenone
Signal Word
- Achtung
Hazard Category
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Enthält: 4-Morpholinoacetophenone