Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, hitzeinaktiviert, USDA-zugelassene Regionen
Allgemeine Stammzellkulturmedien und Reagenzien; Seren für die Spezialforschung und spezifische Assays
47.96 CHF - 421.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
---|---|
Age | Fötal |
Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
Form | Flüssig |
Serum Treatment | hitzeinaktiviert |
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Standard
- Herkunft: USDA-Einfuhrbeschränkungen werden von folgenden Ländern eingehalten
- Endotoxin-Gehalt: ≤50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤10 EU/ml)
- Hämoglobin-Spiegel: ≤25mg/dl
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Vereinigte Staaten | |
hitzeinaktiviert | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
gefroren |
Fötal | |
Flüssig | |
Steril | |
Qualifiziert |
Für In-vitro-Diagnostik.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, hitzeinaktiviert, USDA-zugelassene Regionen