Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, hitzeinaktiviert, USDA-zugelassene Regionen
Allgemeine Stammzellkulturmedien und Reagenzien; Seren für die Spezialforschung und spezifische Assays
Marke: Gibco™ 10438026
Beschreibung
- Serum-Kategorie: Standard
- Herkunft: USDA-Einfuhrbeschränkungen werden von folgenden Ländern eingehalten
- Endotoxin-Gehalt: ≤50 EU/ml (routinemäßiger Spiegel ≤10 EU/ml)
- Hämoglobin-Spiegel: ≤25 mg/dl
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Fötal | |
Flüssig | |
Fötales Kälberserum | |
hitzeinaktiviert | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
gefroren |
Rind/Bovine | |
Mexiko | |
Flasche | |
500 mL | |
Steril | |
Qualifiziert |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2697722RP | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10438026 |
M2778748RP | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10438026 |
M2810759RP | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 10438026 |
M2819158RP | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 10438026 |
M2838503RP | Analysenzertifikat | 28/01/2025 | 10438026 |
Für In-vitro-Diagnostik.