Learn More
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, hitzeinaktiviert, USDA-zugelassene Regionen
Allgemeine Stammzellkulturmedien und Reagenzien; Seren für die Spezialforschung und spezifische Assays
Marke: Gibco™ A3840201
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Die Merkmale der One Shot 50 ml-Flasche umfassen:
- weithalsig, abgeschrägte Kante und gebogene Form für einfaches Ausgießen und Pipettieren
- Entwickelt zum Einfrieren/Auftauen ohne Spalten oder Brechen
- Passt in Teströhrchengestelle und gibt Gefrierraum frei
- Kein Missgeschick bei der Markierung mit unserem leicht zu lesenden Verpackungsetikett, das alle Informationen enthält, die Sie benötigen
- 33 % weniger Abfall als bei Aliquotierung aus 500 ml-Flaschen
Bestellinformation
Versandbedingung:Trockeneis
Spezifikation
Lagerbedingungen: ≤ -10 ° C Versandbedingungen: Gefroren |
|
Rind | |
Vereinigte Staaten | |
One Shot | |
50 mL | |
Steril | |
Dreifach gefiltert bei 0,1 μm | |
One Shot™ |
Fötales Kälberserum, hitzeinaktiviert, qualifiziert, One Shot™, USDA-zugelassene Regionen | |
Fötal | |
Flüssig | |
Fötales Kälberserum | |
hitzeinaktiviert | |
Dreifach gefiltert, 0.1 μm | |
Qualifiziert | |
gefroren |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Fötales Kälberserum, qualifiziert, hitzeinaktiviert, USDA-zugelassene Regionen > USDA-zugelassene Regionen, Aliquot-frei, hitzeinaktiviert, 50 ml
Für In-vitro-Diagnostik.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur