Learn More
Gibco™ Dynabeads™ Maus-T-Activator CD3/CD28 zur Expansion und Aktivierung von T-Zellen
4,5 μm superparamagnetische Beads mit kovalent an die Oberfläche der Beads gebundenen Anti-CD3- und Anti-CD28-Antikörpern
Marke: Gibco™ 11456D
184.67 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Includes: Dynabeads Maus T-Aktivator CD3/CD28 werden als Suspension mit 4 x 107 Dynabeads/ml in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS), pH 7.4, mit 0.1 % Rinderserumalbumin (BSA) geliefert
Beschreibung
Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 werden für die Aktivierung und Expansion von Maus-T-Zellen für Forschungszwecke verwendet.
- Aktivierung von T-Zellen ohne dass Feeder-Zellen erforderlich sind
- Aktivierte Zellen, die eine in-vivo-ähnliche Funktion beibehalten
- Maximale Reproduzierbarkeit ohne Kontamination durch lösliche Antikörper oder Mitogene
- Bis zu 1.000-fache T-Zell-Expansion in zwei Wochen
- Zelltyp: T-Zellen (Gesamtpopulation)
- Endprodukt: Zellen
- Reaktivität: Maus
- Probentyp: Zellkulturen, Lymphknoten, Milz
- Zielspezies: Maus
Aktivierung und Expansion von Zellen, Zellanalyse, Isolierung und Expansion von Zellen, Aktivierung und Expansion von Mauszellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
T-Zellen (Gesamtpopulation) | |
Monoklonal | |
0,4 ml Dynabeads™ Mouse T-Activator CD3/CD28 werden als Suspension geliefert, die 4 × 107 Dynabeads™/ml in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, mit 0,1 % Rinderserumalbumin (BSA) enthält. Lagerung bei: 2–8 °C. | |
Braun | |
Magnetisches Polystyrol | |
DynaMag™ Magnet | |
Dynabeads Untouched oder Dynabeads FlowComp | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
Maus | |
Umgebungstemperatur | |
Maus | |
0.4 mL | |
For Research Use Only |
ISO9001 and ISO13485 | |
4 x 10 7 Beads/mL | |
Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads | |
Activation and Expansion of T-cells | |
T-Aktivator für Maus-CD3/CD28 | |
Hamster | |
Antikörper | |
0,4 ml | |
Zellkulturen, Lymphknoten, Milz | |
Epoxid | |
Monosized 4.5 μm (CV <5%) | |
4,5 μm |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28