Learn More
Gibco™ Dynabeads™ Maus-T-Activator CD3/CD28 zur Expansion und Aktivierung von T-Zellen
4,5 μm superparamagnetische Beads mit kovalent an die Oberfläche der Beads gebundenen Anti-CD3- und Anti-CD28-Antikörpern
277.00 CHF - 3275.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp | T-Zellen (Gesamtpopulation) |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO9001 and ISO13485 |
Klonalität | Monoklonal |
Konzentration | 4 x 10 7 Beads/mL |
Beschreibung | Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
Includes: Dynabeads Maus T-Aktivator CD3/CD28 werden als Suspension mit 4 x 107 Dynabeads/ml in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS), pH 7.4, mit 0.1 % Rinderserumalbumin (BSA) geliefert
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10064903
|
Gibco™
11456D |
0.4 mL |
277.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10022593
|
Gibco™
11452D |
2 mL |
1266.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10266443
|
Gibco™
11453D |
5 x 2 mL |
3275.00 CHF
5 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dynabeads Mouse T-Activator CD3/CD28 werden für die Aktivierung und Expansion von Maus-T-Zellen für Forschungszwecke verwendet.
- Aktivierung von T-Zellen ohne dass Feeder-Zellen erforderlich sind
- Aktivierte Zellen, die eine in-vivo-ähnliche Funktion beibehalten
- Maximale Reproduzierbarkeit ohne Kontamination durch lösliche Antikörper oder Mitogene
- Bis zu 1.000-fache T-Zell-Expansion in zwei Wochen
- Zelltyp: T-Zellen (Gesamtpopulation)
- Endprodukt: Zellen
- Reaktivität: Maus
- Probentyp: Zellkulturen, Lymphknoten, Milz
- Zielspezies: Maus
Aktivierung und Expansion von Zellen, Zellanalyse, Isolierung und Expansion von Zellen, Aktivierung und Expansion von Mauszellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
T-Zellen (Gesamtpopulation) | |
Monoklonal | |
Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads | |
Activation and Expansion of T-cells | |
T-Aktivator für Maus-CD3/CD28 | |
Hamster | |
DYNAL™, Dynabeads™ | |
Zellkulturen, Lymphknoten, Milz | |
Epoxid | |
Monosized 4.5 μm (CV <5%) | |
For Research Use Only |
ISO9001 and ISO13485 | |
4 x 10 7 Beads/mL | |
Braun | |
Magnetisches Polystyrol | |
DynaMag™ Magnet | |
Dynabeads Untouched oder Dynabeads FlowComp | |
Maus | |
Umgebungstemperatur | |
Maus | |
4,5 μm |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate ab Herstellungsdatum