Learn More
Gibco™ Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137
Gekoppelt an Anti-CD3-, Anti-CD28- und Anti-CD137-Antikörper
Marke: Gibco™ 11163D
817.37 CHF gültig bis 2025-03-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24111" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24111
Includes: 0.4 ml Dynabeads humaner T-Aktivator CD3/CD28/CD137 wird als Suspension mit 1 x 105 Dynabeads/ml in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS), pH 7.4, mit 0.1 % Humanserumalbumin (HSA) geliefert
Beschreibung
CD137 (4-1BB) ist ein Mitglied der Tumor-Nekrose-Faktor-Familie. Der agonistische Anti-CD137-Antikörper wirkt als aktivierendes kostimulatorisches Molekül, das insbesondere für Effektor-/Gedächtnis-T-Zellen wichtig ist und das Überleben und die Proliferation von T-Lymphozyten fördert.
- Effiziente Expansion und erhöhte Überlebensrate von Ag-spezifischen T-Zellen
- Das Finden oder Präparieren von MNCs oder Antigenen eines übereinstimmenden Donors entfällt
- T-Zellen, die mit Dynabeads expandiert wurden, behalten Ag-spezifische Reaktionen aufrecht
- Kapazität: 20 Tests
- Zelltyp: T-Zellen (aktiviert)
- Endprodukt: Zellen
- Reaktivität: Human
- Zielspezies: Human
Aktivierung und Expansion von Zellen, Zellanalyse, Isolierung und Expansion von Zellen, Aktivierung und Expansion humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
T-Zellen (aktiviert) | |
5.4 x 105 Beads/mL | |
Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads | |
Magnetisches Polystyrol | |
DynaMag™ Magnet | |
Magnetic Beads | |
2 ml | |
Pre-isolated human antigen-specific T-cells from cell lines or clones | |
Epoxid | |
Monosized 4.5 μm (CV <5%) | |
4.5 μm |
ISO9001 and ISO13485 | |
2 ml Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137 werden als Suspension geliefert, die 5 x 105 Dynabeads™/ml in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, mit 0,1 % Humanserumalbumin (HSA) enthält. Lagerung bei: 2 – 8 °C. | |
Activation and Expansion of T-cells | |
Antikörperbeschichteter Bead | |
Maus | |
Dynabeads™ | |
Human | |
Umgebungstemperatur | |
Human | |
2 mL | |
For Research Use Only |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Tage
9Stunden
19Minuten
35Sekunden
21