Learn More
Gibco™ Dynabeads™ Human T-Activator CD3/CD28/CD137
Gekoppelt an Anti-CD3-, Anti-CD28- und Anti-CD137-Antikörper
323.00 CHF - 1226.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp | T-Zellen (aktiviert) |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ISO9001 and ISO13485 |
Konzentration | 5.4 x 105 Beads/mL |
Inhalt und Lagerung | Suspension, die 5 x 105 Dynabeads/ml in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, mit 0,1 % Humanserumalbumin (HSA) enthält. Lagerung bei: 2 bis 8 °C. |
Beschreibung | Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads |
Includes: 0.4 ml Dynabeads humaner T-Aktivator CD3/CD28/CD137 wird als Suspension mit 1 x 105 Dynabeads/ml in phosphatgepufferter Salzlösung (PBS), pH 7.4, mit 0.1 % Humanserumalbumin (HSA) geliefert
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10142878
|
Gibco™
11162D |
0.4 mL |
323.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10573269
|
Gibco™
11163D |
2 mL |
1226.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
CD137 (4-1BB) ist ein Mitglied der Tumor-Nekrose-Faktor-Familie. Der agonistische Anti-CD137-Antikörper wirkt als aktivierendes kostimulatorisches Molekül, das insbesondere für Effektor-/Gedächtnis-T-Zellen wichtig ist und das Überleben und die Proliferation von T-Lymphozyten fördert.
- Effiziente Expansion und erhöhte Überlebensrate von Ag-spezifischen T-Zellen
- Das Finden oder Präparieren von MNCs oder Antigenen eines übereinstimmenden Donors entfällt
- T-Zellen, die mit Dynabeads expandiert wurden, behalten Ag-spezifische Reaktionen aufrecht
- Kapazität: 20 Tests
- Zelltyp: T-Zellen (aktiviert)
- Endprodukt: Zellen
- Reaktivität: Human
- Zielspezies: Human
Aktivierung und Expansion von Zellen, Zellanalyse, Isolierung und Expansion von Zellen, Aktivierung und Expansion humaner Zellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
T-Zellen (aktiviert) | |
5.4 x 105 Beads/mL | |
Monoclonal antibodies covalently bound to DynaBeads magnetic Beads | |
Magnetisches Polystyrol | |
DynaMag™ Magnet | |
Magnetic Beads | |
Human | |
Umgebungstemperatur | |
Human | |
4.5 μm |
ISO9001 and ISO13485 | |
Suspension, die 5 x 105 Dynabeads/ml in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7,4, mit 0,1 % Humanserumalbumin (HSA) enthält. Lagerung bei: 2 bis 8 °C. | |
Activation and Expansion of T-cells | |
Antikörperbeschichteter Bead | |
Maus | |
Dynabeads™ | |
Pre-isolated human antigen-specific T-cells from cell lines or clones | |
Epoxid | |
Monosized 4.5 μm (CV <5%) | |
For Research Use Only |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 36 Monate ab Herstellungsdatum