Learn More
Gibco™ Zelldissoziationspuffer, enzymfrei, PBS
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Marke: Gibco™ 13151014
75.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Gibco Zelldissoziationspuffer ist durch eine Membran gefilterte, isotonische und enzymfreie Lösung aus Salzen, Chelatbildnern und Stoffen zur Zellkonditionierung in einer Phosphat-gepufferten Kochsalzlösung (PBS), die kein Calcium und Magnesium enthält. Der Gibco Zelldissoziationspuffer ist für die sanfte Dissoziation von Säugerzellen für Studien wie Ligandenbindung, Durchflusszytometrie und Immunhistochemie geeignet, bei denen intakte Zelloberflächenproteine benötigt werden. Der Gibco Zelldissoziationspuffer funktioniert gut mit leicht anhaftenden Zelllinien, z. B. HeLa und NIH 3T3, wird aber nicht für die routinemäßige Passage stark adhärenter Zellen empfohlen.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
EDTA | |
HeLa, NIH 3T3 | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
EDTA | |
Stabil bei Raumtemperatur |
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C Versandbedingungen: Haltbarkeit bei Raumtemperatur: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Steril gefiltert | |
100 mL | |
Raumtemperatur |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467354 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 131510250,131510010,131510025,13151014 |
2572391 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 13151014 |
2572392 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 13151014 |
2944208 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 13151014 |
A0446664 | Analysenzertifikat | 09/05/2024 | 131510250,131510010,131510025,13151014 |