Learn More
Gibco™ Zelldissoziationspuffer, enzymfrei, Hank's Salzlösung
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs
Marke: Gibco™ 13150016
91.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der Gibco Zelldissoziationspuffer ist durch eine Membran gefilterte, isotonische und enzymfreie Lösung aus Salzen, Chelatbildnern und Stoffen zur Zellkonditionierung in einer calcium- und magnesiumfreien Hank's Balanced Salt Solution (HBSS). Gibco Zelldissoziationspuffer eignet sich für die sanfte Dissoziation von Säugetierzellen für Studien, die intakte Zelloberflächenproteine wie Ligandenbindung, Durchflusszytometrie und Immunhistochemie erfordern. Der Gibco Zelldissoziationspuffer funktioniert gut mit leicht adhärenten Zelllinien, z. B. HeLa und NIH 3T3, wird aber nicht für die routinemäßige Passage stark adhärenter Zellen empfohlen.
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
EDTA | |
HeLa, NIH 3T3 | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
EDTA, Hanks' Salze | |
Stabil bei Raumtemperatur |
Lagerbedingungen: 15 bis 30 °C Versandbedingungen: Umgebungstemperatur Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Steril gefiltert | |
100 mL | |
Raumtemperatur |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2572398 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 13150016 |
2572396 | Analysenzertifikat | 25/01/2025 | 13150016 |
A0466141 | Analysenzertifikat | 13/09/2024 | 131500250,131500100,131501000,13150016 |
A0462239 | Analysenzertifikat | 29/04/2024 | 131500250,131500100,131501000,13150016 |
A0457898 | Analysenzertifikat | 30/11/2023 | 131500250,131500100,131501000,13150016 |