Learn More
Fisherbrand™ Riesenrührstab aus PTFE
Entwickelt zur Verwendung in großen Behältern und in Fläschchen. Diese großen PTFE-beschichteten Magnetrührstäbe sind autoklavierbar.
Marke:  Fisherbrand™ 001.2159
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10369640
  • 37.05 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stabiler magnetischer Rührstab für allgemeine Anwendungen
  • Konzipiert für die Anwendung in großen Behältern und Vials
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Weiß
Behälter & Gefäße, Heizrührer
159 mm
Zylinder
Konformitätsbescheinigung, Analysenzertifikat, Produktdatenblatt, Sicherheitsdatenblatt (SDB)
PTFE-ummantelter Magnetkern aus Alnico V
27 mm
Je 1
Name des Produkts
Fisherbrand™ Riesenrührstab aus PTFE > Abmessungen (Durchm. x L):27 x 159 mm (Durchm. x H)