Learn More
A&D Weighing™ GF-8202M Präzisionswaage mit hoher Kapazität
Vielfältige Auswahl an externen Kal-Modellen mit einer breiten Palette von Kapazitäten und Auflösungen.
Marke: A&D Weighing™ GF-8202M
Beschreibung
- IP65 staub- und wasserdichte externe Modelle
- Automatische Berechnung des Mindestgewichts, entweder mit ECL oder einem tatsächlichen externen Gewicht
- Warnfunktion, die sicherstellt, dass die gemessene Menge nicht kleiner als das eingestellte Mindestgewicht ist
- Benutzerzugriffskontrolle (UAC), die die Waage durch ein Kennwort vor Missbrauch schützt
- Aufprallerkennung (ISD) mit Rückmeldung zur Vermeidung von Schäden am Gewichtssensor
- Stoßprotokollierungsfunktion, die bis zu 50 unerwünschte Stoßbelastungen mit einem Zeitstempel zur späteren Überprüfung aufzeichnet
- Durchflussratenzeige (FRD), die die Berechnung und Aufzeichnung von Durchflussraten einfacher und genauer macht
- Polsterung unter der Waagschale, um Stöße deutlich abzuschwächen
- Durchflussraten-Komparator, der angibt, ob die Durchflussrate innerhalb der angegebenen Grenzwerte liegt
- Statistische Berechnungsfunktion (SCF) zur Erleichterung der Analyse von Messungen
- Brutto-Netto-/Tara-Ausgabe
- Tara-Speicherfunktion, die den Tara-Wert im nichtflüchtigen Speicher speichert
- Wählbare Ansprecheigenschaften für den Tausch von schnellerer Wägegeschwindigkeit gegen höhere Stabilität des Displays oder umgekehrt
- GLP/GMP/GCP/ISO-konforme Ausgabe, um Dokumentationsanforderungen zu erfüllen
- Universal Flexi Coms (UFC) zur Anpassung von Druckinhalt und -layout
- Datenspeicherfunktion zum Speichern von Wäge- und Kalibrierungsergebnissen sowie Einheitsmassen für den Zählmodus usw. im Gerät selbst.
- Zählmodus mit Automatic Counting Accuracy Improvement (ACAI)-Funktion
- Prozentmodusfunktion für Zielwiegen oder Prüfen der Probenvariation usw.
- Funktion zum Wiegen von Tieren (Durchschnitt und Halten) zum Wiegen von beweglichen Objekten
- 5-stufige Komparatorfunktion mit Summer
- Automatische Ein- und Ausschaltfunktionen
- Dichtebestimmungsfunktion
- Unterhaken zum Wiegen von magnetischem Material sowie zur Dichtemessung
Spezifikation
RS-232 | |
RS-232C (D-Sub 9P), Dual Mode USB | |
LCD mit umgekehrter Hintergrundbeleuchtung | |
Displayabdeckung, AC-Adapter, 1,8 m USB-Kabel, Simple Breeze Break | |
Manuell | |
Aluminium-Druckguss | |
Rechteckig | |
±2 ppm/°C | |
41°F bis 104°F | |
Präzisionswaage | |
Wiegen, Zählen, Prozent, Halten, Dichte | |
10,63 in. | |
270 mm | |
111 mm | |
8,3 in. | |
21 cm | |
8,3 kg | |
50/60 Hz |
CE, UKCA, GLP/GMP | |
8,2 kg | |
0,01 g | |
SCHUTZART IP65 | |
±0,03 g | |
1,5 s | |
0,01 g | |
1,5 s | |
5 bis 40 °C | |
4 Jahre | |
11,8 in. | |
300 mm | |
4,4 in. | |
14 in. | |
356,00 mm | |
18,29 lb. | |
100/240 V |