Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer
Mit dem Zubehör für das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer erhalten Sie alle Hilfsmittel, die Sie zur Erleichterung Ihres Analyseprozesses benötigen.
Marke: Thermo Scientific™ 840-278000
912.66 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit dem Zubehör für das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Vis-Spektralphotometer erhalten Sie alle Hilfsmittel, die Sie zur Erleichterung Ihres Analyseprozesses benötigen.
Mit dem Zubehör für das Thermo Scientific™ GENESYS™ 30 Visible erhalten Sie alle Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihren analytischen Prozess zu vereinfachen. Zusätzlich zu den hilfreichen integrierten Funktionen wie dem hochauflösenden Farbdisplay, dem großen Probenfach und den Datenexportoptionen steht eine komplette Auswahl an Zubehör für das GENESYS 30 Spektralphotometer zur Verfügung, um die Anforderungen von Studenten, Lehrkräften und Labortechnikern an eine genaue quantitative Analyse zu erfüllen.- Für eine rechteckige Langpfadzelle mit 20 – 100 mm Pfadlänge
- Wird in einer herausnehmbaren Probenbehälterverkleidung montiert
- Ermöglicht Flexibilität zwischen den Proben
Spezifikation
Dieser Thermodrucker mit Schnappverbindung lässt sich einfach und direkt an der Rückseite des Geräts anbringen und nutzt Drop-in-Thermopapierrollen mit einer Breite von 80 mm. Er kann auch mit regulärem oder selbstklebendem Druckerpapier verwendet werden. | |
Direkter Papierausdruck von Ergebnissen über die integrierte Software-Steuerung des Geräts | |
1 Rolle Thermopapier |
Snap-on-Thermodrucker | |
GENESYS 30 Vis-Spektralphotometer |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31