Learn More
Gibco™ Sf-900™ III SFM
Ein niedrig-hydrolytisches Serum- und Protein-freies Medium nicht tierischen Ursprungs für die Insektenzellkultur.
Marke: Gibco™ 12658035
986.40 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Sf-900™ III SFM ist ein niedrig-hydrolytisches, serum- und proteinfreies Medium ohne Stoffe tierischen Ursprungs für die Insektenzellkultur, das für das Wachstum und den Erhalt von Zellen der Spodoptera frugiperda (Sf9 und Sf21) optimiert ist.
- Es ist ebenfalls für die rekombinante Genexpression mit dem Baculovirus- und stabilen Insektenexpressionssystemen optimiert.
- Das Medium ist für Suspensions- und Monolayer-Kulturmethoden geeignet und unterstützt das Wachstum von anderen Lepidoptera-Zelllinien.
- Spodoptera frugiperda (Sf9)-Zellen, die in Sf-900™ III SFM wachsen, erreichen maximale Zelldichten von 10 bis 14 × 106 Zellen/ml.
- Sf-900™ III SFM ist ein verbessertes serum- und proteinfreies Medium ohne Stoffe tierischen Ursprungs zur Kultivierung von Sf9- und anderen Lepidoptera-Zelllinien und zur Produktion von Insektenviren und rekombinanten Proteinen.
- Das gebrauchsfertige Format erfordert keine Zugabe von Serum, Glutamin oder Tensiden.
- Zellen, die an andere handelsübliche serumfreie Medien angepasst sind, sollten sequentiell an Sf-900™ III SFM angepasst werden.
- Reduzierte Hydrolysat-Konzentrationen verbessern die Chargenkonsistenz.
- Bei 2 °C bis 8 °C lichtgeschützt lagern
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Compliance
Gibco Sf-900 II SFM wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
Lagerbedingungen: 2 – 8 °C. Vor Licht schützen Versandbedingungen: Raumtemperatur Haltbarkeit: 18 Monate ab Herstellungsdatum |
|
Insektenzelle | |
Flüssig | |
Serumfrei | |
Gibco™, Sf-900™ | |
Raumtemperatur |
Sf21, Sf9 | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs, proteinfrei, serumfrei, Protein-frei, Serum-frei | |
Insektenzellserum-freies Medium (SFM) | |
Glutamin | |
10 l | |
S. frugiperda, Spodoptera frugiperda |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
3081965 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 12658035,12658001,12658027,12658019 |
2523872 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12658035,12658001,12658027,12658019 |
2523874 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12658035,12658001,12658027,12658019 |
2693519 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12658035,12658001,12658027,12658019 |
2764758 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12658035,12658001,12658027,12658019 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Wachsen Sie Ihre Entdeckung
Verlieben Sie sich in große ErsparnisseAktionscode: 24107Gültig bis zum: 2025-03-28
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.