Learn More
Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecher-Adapter
Die Thermo Scientific™ TX-750-Rundbecheradapter machen Ihren Rotor noch flexibler.
Marke: Thermo Scientific™ 75003733
835.78 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Erweitern Sie Ihren Rotor mit Thermo Scientific™ TX-750 Rundbecheradaptern, die für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße geeignet sind.
Adapter für Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmegefäße.
Spezifikation
Rundbecher-Adapter | |
1,5/2 ml | |
1,5/2 ml |
Mikroröhrchen, konisch | |
Rundboden- und konische Röhrchen und Flaschen, Mikroröhrchen und Blutentnahmeröhrchen |