Learn More
Axygen™ General Purpose and High Amperage Power Supplies
These full-featured power sources are ideal for molecular biology workflows including DNA and protein gel applications. The compact user interface has 4 sets of color-coded terminals allowing for simultaneous use with up to 4 gel boxes.
598.08 CHF - 1136.35 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE, cETLUS
Zur Verwendung mit (Anwendung) Molekularbiologische Arbeitsabläufe
Display LCD-Grafiktyp mit Hintergrundbeleuchtung
Betriebstemperatur (metrisch) 0 bis 40 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Spannung Typ Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Spannung Typ Steckertyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
17295046
Unterlagen ansehen
Axygen™
PS300GP-230V
230 V Universalnetzteil EU
598.08 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17285046
Unterlagen ansehen
Axygen™
PS250HA-230V
230 V Netzteil mit hoher Leistung EU
1136.35 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal for molecular biology workflows including DNA, protein gel, and electrophoresis applications
  • 4 sets of color-coded terminals allow for simultaneous use with up to 4 gel boxes
  • General Purpose Power Supply can be quickly programmed to run with an easy to set digital display
  • High Amperage Power Supply has the ability to set programs with up to 10 steps per program
  • Compact user interface
  • Units include timers
Spezifikation
Spezifikation
CE, cETLUS
Molekularbiologische Arbeitsabläufe
LCD-Grafiktyp mit Hintergrundbeleuchtung
0 bis 40 °C
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ General Purpose and High Amperage Power Supplies