Learn More
Axygen™ General Purpose and High Amperage Power Supplies
These full-featured power sources are ideal for molecular biology workflows including DNA and protein gel applications. The compact user interface has 4 sets of color-coded terminals allowing for simultaneous use with up to 4 gel boxes.
Marke: Axygen™ PS300GP-230V
585.49 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für molekularbiologische Arbeitsabläufe, einschließlich DNA, Proteingel und Elektrophoreseanwendungen
- 4 Sätze farbcodierter Anschlussklemmen ermöglichen die gleichzeitige Verwendung mit bis zu 4 Gelboxen
- Universalnetzteil kann mit einer einfach einzustellenden Digitalanzeige schnell für den Betrieb programmiert werden
- Mit der Funktion “High-Amperage Power Supply” können Sie Programme mit bis zu 10 Schritten pro Programm einrichten
- Kompakte Benutzeroberfläche
- Die Einheiten enthalten Zeitgeber
Spezifikation
CE, cETLUS | |
LCD-Grafiktyp mit Hintergrundbeleuchtung | |
EU | |
0 bis 40 °C | |
230 V, 50/60 Hz | |
230 V |
Molekularbiologische Arbeitsabläufe | |
Konstantstrom, Konstantspannung | |
Universalnetzteil | |
3 Jahre | |
300 V | |
4 bis 500 mA |