Learn More
Axygen™ General Purpose and High Amperage Power Supplies
These full-featured power sources are ideal for molecular biology workflows including DNA and protein gel applications. The compact user interface has 4 sets of color-coded terminals allowing for simultaneous use with up to 4 gel boxes.
Marke:  Axygen™ PS250HA-230V
1112.43 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17285046
  • 1215.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Ideal für molekularbiologische Arbeitsabläufe, einschließlich DNA, Proteingel und Elektrophoreseanwendungen
  • 4 Sätze farbcodierter Anschlussklemmen ermöglichen die gleichzeitige Verwendung mit bis zu 4 Gelboxen
  • Universalnetzteil kann mit einer einfach einzustellenden Digitalanzeige schnell für den Betrieb programmiert werden
  • Mit der Funktion “High-Amperage Power Supply” können Sie Programme mit bis zu 10 Schritten pro Programm einrichten
  • Kompakte Benutzeroberfläche
  • Die Einheiten enthalten Zeitgeber
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CE, cETLUS
LCD-Grafiktyp mit Hintergrundbeleuchtung
Konstantstrom, Konstantspannung, Konstantleistung
Netzteil mit hoher Leistung
3 Jahre
250 V
10 bis 3000 mA
Molekularbiologische Arbeitsabläufe
Lagerung von bis zu 10 Proben
EU
0 bis 40 °C
230 V, 50/60 Hz
230 V