Learn More
Thermo Scientific™ GeneBLAzer™ C5AR1-Gα15 CHO-K1 DA Assay-Kit
The GeneBLAzer™ C5AR1-Gα15 CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human Complement Component 5a Receptor 1 (C5AR1) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line.
Marke: Thermo Scientific™ K1544
Beschreibung
The GeneBLAzer™ C5AR1-Gα15 CHO-K1 DA (Division Arrested) cells contain the human Complement Component 5a Receptor 1 (C5AR1) (Accession No. NM_000710) stably integrated into the GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cell line. GeneBLAzer™ Gα15-NFAT-bla CHO-K1 (Cat. No. K1213) contains a beta-lactamase (bla) reporter gene under control of a NFAT response element and a promiscuous G Protein, Gα15, stably integrated into CHO-K1 cells.
The C5AR1-Gα15 CHO-K1 DA (Division Arrested) cells cells are functionally validated for Z'-factor and EC50 concentrations using C5a. In addition, C5AR1-Gα15-NFAT-bla CHO-K1 cells have been tested for assay performance under variable conditions. These data are found in the Validation & Assay Performance Summary in the Manuals and Brochures section. DA cells are irreversibly division arrested using a low-dose treatment of Mitomycin C, and have no apparent toxicity or change in cellular signal transduction.
Spezifikation
NM_001736.2 | |
Zellen mit arretierter Teilung | |
GeneBLAzer™ C5AR1-Gα±15 CHO-K1 DA-Assay-Kit, 1 Platte, ∽4,800,000 Zellen/Fläschchen Zellmenge, CHO-K1-Zelllinie, Fluoreszenznachweismethode, GPCRs Druggable Target, BLA (Beta-Lactamase)-Reporter, GeneBLAzer™ System, Lagerung in Flüssigstickstoff | |
Pharmazie und Biopharmazie, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ziel- und Verlaufserkennung und -validierung, G-Protein-gekoppelte Rezeptorbiologie, zellbasierte GPCR-Reporter-Assays | |
Jedes Kit enthält ausreichende Megen an DA-Zellen, um die 1 x 384-Well-Platte zu beproben. (Weitere Materialien sind separat erhältlich; siehe Protokoll). Inhalt: GeneBLAzer™ C5AR1-G?15 Cho-K1 DA-Zellen, LiveBLAzer™ FRET B/G Ladekit, 70 μg, Lösung D, GeneBLAzer™ C5AR1-G?15 Cho-K1 Assay-Protokoll, LiveBLAzer™ FRET B/G Ladeprotokoll, Analysenzertifikat | |
GeneBLAzer™ | |
BLA (Beta-Lactamase) | |
C5AR1 | |
CHO-K1 | |
GPCRs |
Zellbasiertes Beta-Lactamase-Reportergen | |
Jedes Kit enthält ausreichende Mengen an DA (Division Arrested)-Zellen und Substrat zur Analyse von 1 x 384 Well-Platte. (Weitere Materialien sind separat erforderlich; siehe Protokoll). Lieferumfang: o GeneBLAzer™ C5AR1-G?15-CHO-K1-DA-Zellen o LiveBLAzer™-FRET B/G Ladekit, 70 µg o Lösung D o GeneBLAzer™ C5AR1-G?15-CHO-K1 Assay-Protokoll o LiveBLAzer™-FRET B/G Ladeprotokoll o Analysenzertifikat Die GeneBLAzer™ C5AR1-G?15-CHO-K1-DA-Zellen werden auf Trockeneis geliefert und sollten sofort nach Erhalt in flüssigem Stickstoff gelagert werden. |
|
Fluoreszent | |
C5aR1 | |
Auf Einzelzellen basierende Klone | |
1 Platte | |
CHO-K1 | |
C5AR1-G alpha 15 CHO-K1 DA Assay-Kit | |
GeneBLAzer™ |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
41311 | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | K1544 |