Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Gold Buffer & MgCl2
Entwickelt für eine flexible, effiziente Aktivierung von AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, was für eine hochspezifische, stabile PCR-Amplifikation sorgt
260.00 CHF - 600.00 CHF
Spezifikation
Format Kit
Polymerase AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Produkttyp 10X-PCR Gold-Puffer
Zur Verwendung mit (Anwendung) Standard-PCR
Konzentration 10X
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen Preis Menge & Verfügbarkeit  
10536745
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4379874
2 × 75 ml
600.00 CHF
150 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10608095
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4306898
6 × 1,5 ml
260.00 CHF
9 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Gold Buffer and MgCl2 is formulated to provide flexible, efficient activation of AmpliTaq Gold DNA Polymerase, resulting in highly specific, robust PCR amplification. The ionic strength and pH of GeneAmp 10X PCR Gold Buffer has been optimized to provide a wider activation temperature and time range when used in with AmpliTaq Gold DNA Polymerase.
Bei einer Verdünnung von 1:10 sorgt der GeneAmp10X PCR Gold Buffer für einen optimalen pH-Wert und die optimale Ionenstärke für hocheffiziente PCR-Aktivierung und -Amplifikation mit AmpliTaq Gold DNA-Polymerase.
  • Erhältlich in zwei praktischen Größen
  • Ohne Magnesiumionen und Gelatine
  • MgCl2-Lösung ist separat enthalten
  • In Kombination bieten der GeneAmp 10X PCR-Puffer II und die MgCl2-Lösung mehr Vielseitigkeit bei der Optimierung der Magnesiumionen-Konzentration, um eine optimale PCR-Amplifikation mit jedem spezifischen Satz an Primern und DNA-Templates zu erzielen
Informationen zu Lizenzbestimmungen (Limited Label Licence) und Warenzeichen finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
Heißstart-PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR
Spezifikation
Spezifikation
Kit
10X-PCR Gold-Puffer
10X
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
Standard-PCR
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Gold Buffer & MgCl2