Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Gold Buffer & MgCl2
Entwickelt für eine flexible, effiziente Aktivierung von AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, was für eine hochspezifische, stabile PCR-Amplifikation sorgt
Marke:  Applied Biosystems™ 4379874
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10536745
  • 592.00 CHF / 150 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Gold Buffer and MgCl2 is formulated to provide flexible, efficient activation of AmpliTaq Gold DNA Polymerase, resulting in highly specific, robust PCR amplification. The ionic strength and pH of GeneAmp 10X PCR Gold Buffer has been optimized to provide a wider activation temperature and time range when used in with AmpliTaq Gold DNA Polymerase.
Bei einer Verdünnung von 1:10 sorgt der GeneAmp10X PCR Gold Buffer für einen optimalen pH-Wert und die optimale Ionenstärke für hocheffiziente PCR-Aktivierung und -Amplifikation mit AmpliTaq Gold DNA-Polymerase.
  • Erhältlich in zwei praktischen Größen
  • Ohne Magnesiumionen und Gelatine
  • Eine separate MgCl2-Lösung wird bereitgestellt
  • In Kombination bieten der GeneAmp 10x PCR-Puffer II und die MgCl2-Lösung mehr Vielseitigkeit bei der Optimierung der Magnesiumionen-Konzentration, um eine optimale PCR-Amplifikation mit jedem spezifischen Satz an Primern und DNA-Templates zu erzielen
Informationen zu Zulassung (Limited Label Licence) und Warenzeichen (Trademark) finden Sie im Benutzerhandbuch oder in der Packungsbeilage.
Heißstart-PCR, PCR, PCR und Real-Time PCR
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 2 x 75 ml GeneAmp 10X PCR Gold Puffer
• 2 x 75 ml 25 mM MgCl2
Bei -15 bis -25 °C lagern.
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
2 x 75 mL
Standard-PCR
2 × 75 ml
Kit
10X-PCR Gold-Puffer
Nasseis
10X