Learn More
Applied Biosystems™ GeneAmp™ 10X PCR Gold Buffer & MgCl2
Entwickelt für eine flexible, effiziente Aktivierung von AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase, was für eine hochspezifische, stabile PCR-Amplifikation sorgt
Marke:  Applied Biosystems™ 4306898
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10608095
Includes: 6 x 1,5 ml GeneAmp 10X PCR Gold Puffer und 25 mM MgCl2
Beschreibung
Beschreibung
Applied Biosystems GeneAmp 10X PCR Gold Buffer and MgCl2 is formulated to provide flexible, efficient activation of AmpliTaq Gold DNA Polymerase, resulting in highly specific, robust PCR amplification. The ionic strength and pH of GeneAmp 10X PCR Gold Buffer has been optimized to provide a wider activation temperature and time range when used in with AmpliTaq Gold DNA Polymerase.
Bietet bei Verdünnung 1:10 den optimalen pH-Wert und die optimale Ionenstärke für die PCR-Amplifikation und -Aktivierung mit der AmpliTaq Gold™ DNA-Polymerase und gewährleistet maximale Leistungsfähigkeit.
  • Ohne Magnesiumionen und Gelatine
  • Separate MgCl2-Lösung wird bereitgestellt
  • In Kombination bieten der GeneAmp 10X PCR-Puffer II und die MgCl2-Lösung mehr Vielseitigkeit bei der Optimierung der Magnesiumionen-Konzentration, um eine optimale PCR-Amplifikation mit jedem spezifischen Satz an Primern und DNA-Templates zu erzielen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• 6 x 1,5 ml GeneAmp 10X PCR Gold Puffer
• 6 x 1,5 ml 25 mM MgCl2
Bei -15 bis -25 °C lagern.
AmpliTaq Gold DNA-Polymerase
6 x 1.5 mL
Standard-PCR
6 × 1,5 ml
Kit
10X-PCR Gold-Puffer
Trockeneis
10X