Learn More
Gibco™ Geltrex™ LDEV-freie Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor
Eine lösliche Form der Basalmembran, die aus murinen Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Tumoren extrahiert wurde. Frei von Viren, einschließlich Laktose-Dehydrogenase-erhöhendem Virus (LDEV), das manchmal in dieser Art von Präparationen zu finden ist.
79.00 CHF - 360.00 CHF
Spezifikation
Zelltyp Verschiedene kultivierte Zellen, einschließlich primärer Epithelzellen, endothelialer Zellen, glatter Muskelzellen und humaner induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC)
Klassifikation Reduzierte Wachstumsfaktoren
Konzentration 12 bis 18 mg/ml
Form Gefroren
Produkttyp Basalmembranmatrix
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12053569
Unterlagen ansehen
Gibco™
A1413202
5 ml
360.00 CHF
5 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11692139
Unterlagen ansehen
Gibco™
A1413201
1 ml
79.00 CHF
1 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die wichtigsten Komponenten der Geltrex™ Matrix umfassen Laminin, Kollagen IV, Entactin und Heparinsulfat-Proteoglykane.
  • Es ist ideal zur Förderung und Aufrechterhaltung differenzierter Phänotypen in verschiedenen Zellkulturen, einschließlich primärer Epithelzellen, endothelialer Zellen, glatter Muskelzellen und menschlicher induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC).
  • Die Geltrex™ Matrix bietet im Durchschnitt eine 2-fache Reduktion verschiedener Wachstumsfaktoren.
  • Somit können die Auswirkungen bestimmter Wachstumsfaktoren bei Anwendungen, die eine Basalmembranextrakt erfordern, in einem kontrollierten und reproduzierbaren Format untersucht werden.
  • Minimale Schwankung der Proteinkonzentration zwischen den Chargen (∼15 mg/ml)
Spezifikation
Spezifikation
Verschiedene kultivierte Zellen, einschließlich primärer Epithelzellen, endothelialer Zellen, glatter Muskelzellen und humaner induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC)
12 bis 18 mg/ml
Basalmembranmatrix
Steril
Gibco™
Niedrig
Zellkulturqualität
Adhärente Zellkultur
Reduzierte Wachstumsfaktoren
Gefroren
Serumfrei
Kein Phenolrot
Trockeneis
Röhrchen
Maus
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Geltrex™ LDEV-freie Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor