Learn More
Gibco™ Geltrex™ LDEV-freie Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor
Eine lösliche Form der Basalmembran, die aus murinen Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Tumoren extrahiert wurde. Frei von Viren, einschließlich Laktose-Dehydrogenase-erhöhendem Virus (LDEV), das manchmal in dieser Art von Präparationen zu finden ist.
Marke:  Gibco™ A1413201
71.01 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11692139
  • 77.75 CHF / 1 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die wichtigsten Komponenten der Geltrex™ Matrix umfassen Laminin, Kollagen IV, Entactin und Heparinsulfat-Proteoglykane.
  • Sie ist ideal zur Förderung und Aufrechterhaltung differenzierter Phänotypen in verschiedenen Zellkulturen, einschließlich primärer Epithelzellen, endothelialer Zellen, glatter Muskelzellen und humaner induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC).
  • Die Geltrex™ Matrix bietet im Durchschnitt eine 2-fache Reduktion verschiedener Wachstumsfaktoren.
  • Somit können die Auswirkungen bestimmter Wachstumsfaktoren bei Anwendungen, die einen Basalmembran-Extrakt erfordern, in einem kontrollierten und reproduzierbaren Format untersucht werden.
  • Minimale Schwankung der Proteinkonzentration zwischen den Chargen (∼15 mg/ml)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Geltrex™ LDEV-freie Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor wird als sterile Proteinlösung in 1 ml-Fläschchen geliefert.
Bei -20 bis -80 °C lagern
Bei ordnungsgemäßer Lagerung ist die Geltrex™ Matrix ab Herstellungsdatum 18 Monate lang stabil.
Reduzierte Wachstumsfaktoren
Adhärente Zellkultur
Basalmembranmatrix
Steril
Niedrig
Gibco™
1 ml
Maus
Verschiedene kultivierte Zellen, einschließlich primärer Epithelzellen, endothelialer Zellen, glatter Muskelzellen und humaner induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC)
12 bis 18 mg/ml
Gefroren
Serumfrei
Kein Phenolrot
Röhrchen
Zellkulturqualität
Trockeneis