Learn More
Gibco™ Geltrex™ LDEV-freie Basalmembran-Matrix mit reduziertem Wachstumsfaktor
Eine lösliche Form der Basalmembran, die aus murinen Engelbreth-Holm-Swarm (EHS)-Tumoren extrahiert wurde. Frei von Viren, einschließlich Laktose-Dehydrogenase-erhöhendem Virus (LDEV), das manchmal in dieser Art von Präparationen zu finden ist.
Marke: Gibco™ A1413202
317.64 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Die wichtigsten Komponenten der Geltrex™ Matrix umfassen Laminin, Kollagen IV, Entactin und Heparinsulfat-Proteoglykane.
- Sie ist ideal zur Förderung und Aufrechterhaltung differenzierter Phänotypen in verschiedenen Zellkulturen, einschließlich primärer Epithelzellen, endothelialer Zellen, glatter Muskelzellen und humaner induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC).
- Die Geltrex™ Matrix bietet im Durchschnitt eine 2-fache Reduktion verschiedener Wachstumsfaktoren.
- Somit können die Auswirkungen bestimmter Wachstumsfaktoren bei Anwendungen, die einen Basalmembran-Extrakt erfordern, in einem kontrollierten und reproduzierbaren Format untersucht werden.
- Minimale Schwankung der Proteinkonzentration zwischen den Chargen (∼15 mg/ml)
Spezifikation
Bei -20 °C lagern. | |
Reduzierte Wachstumsfaktoren | |
Adhärente Zellkultur | |
Basalmembranmatrix | |
Steril | |
Niedrig | |
Gibco™ | |
5 ml | |
Maus |
Verschiedene kultivierte Zellen, einschließlich primärer Epithelzellen, endothelialer Zellen, glatter Muskelzellen und humaner induzierter pluripotenter Stammzellen (iPSC) | |
12 bis 18 mg/ml | |
Gefroren | |
Serumfrei | |
Kein Phenolrot | |
Röhrchen | |
Zellkulturqualität | |
Trockeneis |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Bromo-5-chlorotoluene
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: 2-Bromo-5-chlorotoluene