Learn More
Thermo Scientific™ GC-Spritzen für Agilent Geräte
Thermo Scientific™ GC Spritzen für Agilent-Geräte gewährleisten präzise, zuverlässige und reproduzierbare Injektionen.
Marke:  Thermo Scientific™ 365D1576
287.30 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24127" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10085624
  • 302.42 CHF / 6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie genaue, präzise und reproduzierbare Injektionen mit Thermo Scientific™ GC-Spritzen, die speziell für Agilent™ GC-Systeme entwickelt wurden. Die für das Septumdurchstechen optimierten, rauen, praxiserprobten Spritzen bestehen aus Borosilikatglas mit Metallflanschen aus Edelstahl oder vernickeltem Messing.
  • Exakt, präzise und reproduzierbar über einen großen Bereich verschiedener Volumen
  • Spritzen mit fester Kanüle verfügen über einen max. Temperaturbereich von 5 bis 70 °C
  • Kanülen mit einem Volumen von 5 bis 100 μl besitzen einen sicheren Arbeitsdruck von max. 1000 psi und einen funktionalen Druck von maximal 100 psi
  • Kanülen mit konischer Spitze zur Verhinderung von Kolbenblockaden bei verschmutzten Proben
  • 42 mm Länge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gerade; Kapazität 10 μl; 6/Packung
42 mm
Nein
10 μl
Konus
23 G
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
6/Packung
42 mm
Agilent GC-Geräte
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GC-Spritzen für Agilent Geräte > Gerade, feste Kanüle; Kapazität 10 μl; Länge der Kanüle 42 mm; 23 Gauge; Konusspitze; 6/Packung
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.