Learn More
Thermo Scientific™ GC-Spritzen für Agilent Geräte
Thermo Scientific™ GC Spritzen für Agilent-Geräte gewährleisten präzise, zuverlässige und reproduzierbare Injektionen.
60.48 CHF - 307.82 CHF
Spezifikation
Produkttyp GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
Einwegprodukt Nein
Länge (metrisch) Kanüle 42 mm
Art der Kanülenspitze Konus
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent GC-Geräte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10477314
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
365C0951
5 μl Gerade; Kapazität 5 μl; je
93.30 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10371285
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
365D1571
10 μl Gerade; Kapazität 10 μl; je
60.48 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10085624
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
365D1576
10 μl Gerade; Kapazität 10 μl; 6/Packung
302.42 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10763464
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
365D1621
10 μl Gerade; Kapazität 10 μl; je
60.48 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10187464
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
365D1636
10 μl Konisch; Kapazität 10 μl; 6/Packung
307.82 CHF
6 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Erzielen Sie genaue, präzise und reproduzierbare Injektionen mit Thermo Scientific™ GC-Spritzen, die speziell für Agilent™ GC-Systeme entwickelt wurden. Die für das Septumdurchstechen optimierten, rauen, praxiserprobten Spritzen bestehen aus Borosilikatglas mit Metallflanschen aus Edelstahl oder vernickeltem Messing.
  • Exakt, präzise und reproduzierbar über einen großen Bereich verschiedener Volumen
  • Spritzen mit fester Kanüle verfügen über einen max. Temperaturbereich von 5 bis 70 °C
  • Kanülen mit einem Volumen von 5 bis 100 μl besitzen einen sicheren Arbeitsdruck von max. 1000 psi und einen funktionalen Druck von maximal 100 psi
  • Kanülen mit konischer Spitze zur Verhinderung von Kolbenblockaden bei verschmutzten Proben
  • 42 mm Länge
Spezifikation
Spezifikation
GC-Autosamplerspritze, feste Kanüle
42 mm
Agilent GC-Geräte
Nein
Konus
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ GC-Spritzen für Agilent Geräte