Learn More
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless
Der einzigartige Deaktivierungsprozess der SGE-Einlasseinlagen ermöglicht eine hervorragende Analyse für eine Vielzahl von Verbindungen
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 09201901
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Jede Charge von Auskleidungen wurde auf Aktivität getestet
- Aus Borosilikatglas.
- Verschiedene geometrische Formen anhand einer Farbcodierung problemlos unterscheidbar
- Zur Verwendung mit Agilent Geräten
Spezifikation
4 mm | |
78.5 mm | |
Einlass-Liner für Split/Splitless-Injektionen mit Einzelverjüngung (Quarzwolle) | |
6,3 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ GC deactivated inlet liner SGE split/splitless >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur