Learn More
Invitrogen™ Countess™ Automated Cell Counter, with 101 Boxes of Slides
Benchtop instrument for easy cell and viability counts in as little as 30 seconds
Marke:  Invitrogen™ C10227
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10389053
  • 12330.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes:
  • One Countess Automated Cell Counter, 101 boxes of 50 slides each (1050 total slides), 2 x 100mL bottles of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptors and Quick Reference Guide (C10311)
  • One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide (C10227)
  • One Countess Automated Cell Counter, 11 boxes of 50 slides each (550 total slides), 22 x 1mL vials of Trypan blue stain, Power cord with 4 adaptor and Quick Reference Guide (C10310)
Beschreibung
Beschreibung
Der Countess™ Zellzähler ist einfach, schnell, flexibel und präzise.
Messen Sie die Viabilität Ihrer Zellen in nur 30 Sekunden. Das Gerät verwendet für die automatische Zellzahlbestimmung eine Optik und eine Bildanalyse, die auf dem neuesten Stand der Technik ist. Der Countess™ zählt die Zellen und bestimmt gleichzeitig ihre Viabilität. Dazu werden Einweg-Zählkammern und Trypanblau verwendet. Das Countess™ Gerät wird mit voreingestellten Parametern für die meisten Zelltypen geliefert. Sie haben aber die Möglichkeit die Parameter für Ihre spezifischen Anwendungen anzupassen.
Eine einfache Messung einer Probe mit dem Countess™ liefert Ihnen folgende Daten:
Lebend- und Totzellzahl/ml
Gesamtzellzahl/ml
Viabilität (% lebende Zellen der Gesamtzellzahl)
Durchmesser
Bilder der Zellen
Graphische Darstellung der Daten
Lieferumfang: Countess™ inkl. 50 Zählkammern, 2mL Trypanblau und ein 1 GB grosser USB Drive.
Hersteller: C10227 Art.-Nr.
Beschreibung: Countess™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
20 x 27 x 19cm
50/60 Hz
One Countess Automated Cell Counter, one box of 50 slides (100 total slides), 2 x 1mL vials of Trypan blue stain, power cord with 4 adaptors, and Quick Reference Guide
100-240 VAC
Automated Cell Counter with 1 box of slides
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Invitrogen™ Countess™ Automated Cell Counter, with 101 Boxes of Slides > Automated Cell Counter with 1 box of slides