Learn More
DWK Life Sciences Hahnküken, PTFE, mit Gewinde, komplett mit 3-teiliger Hahnsicherung
Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einweghähnen.
Marke: DWK Life Sciences 286220407
439.85 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Einweghahnküken aus PTFE stellen in Kombination mit dem polierten DURAN™ Einweghahn eine fettfreie Alternative dar. Im Lieferumfang ist die 3-teilige Hahnsicherung bereits enthalten.- Aus PTFE mit Gewinde und 3-teiliger Hahnsicherung
- Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einweghähnen
- Fettfreies Arbeiten
Spezifikation
2,5 mm | |
Nicht autoklavierbar | |
50/Packung |
PTFE | |
14.5 NS | |
Für den Einsatz mit polierten DURAN™ Einwegehähnen |