Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Gasanzünder
Marke:  Usbeck Laborgeraete™ 1640
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10119270
  • 3.59 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 21-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
155mm
Name des Produkts
Usbeck Laborgeraete™ Gasanzünder > Länge: 155 mm