Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Bleiring
Diese Vikem™ Bleiringe mit Vinylbeschichtung dienen zum Schutz und zur Stabilisierung von teuren Glasartikeln. Bel Art™ Bleiringe sind beständig gegen Chemikalien.
Marke:  Bel-Art™ Scienceware™ F18307-0020
50.91 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10344281
  • 54.45 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Geschlossene Bleiringe mit chemisch beständigem Vikem™ beschichtet
  • Ideal für das Stabilisieren von Erlenmeyer- und volumetrischen Kolben und Kolben mit geradem Hals
Spezifikation
Spezifikation
Bleiring
Für 1.000 bis 4.000 ml-Kolben
114 mm
Blei
Je 1
71 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Bel-Art™ Scienceware™ Bleiring > Außendurchmesser:114mm