Learn More
Cole-Parmer™ SPARK LIGHTER W/5 FLINT
Verwenden Sie diesen gut konstruierten Sicherheits-Zündfunken-Feuerzeug für alle Ihre Brennerzündungsanforderungen. Cole-Parmer™ Spark Bunsen-Brenner-Feuerzeug verwendet einen großen erneuerbaren Feuerstein, der bis zu 1500 Zündungen produziert.
Marke:  Cole-Parmer™ 36136-50
62.13 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 12200379
  • 65.40 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie diesen gut konstruierten Sicherheits-Zündfunken-Feuerzeug für alle Ihre Brennerzündungsanforderungen. Das Cole-Parmer™ Spark Bunsen-Brenner-Feuerzeug verwendet einen großen erneuerbaren Feuerstein, der bis zu 1500 Zündungen produziert.
  • Spezielle Funkenhaube schützt den Feuerstein.
  • Die Gastasche befindet sich unter der Haube und sorgt für eine sofortige Beleuchtung.
  • Anzünder verfügt über eine neue größere, erneuerbare Feuersteine, die bis zu 1500 Zündungen erzeugt.
Spezifikation
Spezifikation
Anzünder mit Feuerstein
5 Feuersteine
Je 1
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ SPARK LIGHTER W/5 FLINT > Anzünder mit Feuerstein