Learn More
Deutsch Neumann™ 40M Gas-Sicherheitsschlauch für Gasbrenner
Für alle Gase, die dem DVGW Arbeitscode G260 entsprechen. Deutsch Neumann Gasschläuche für Gasbrenner nach DIN 30 665 Abschnitt 1.
Marke: Deutsch Neumann™ 3700001
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Getestet und registriert
- Arbeitsdruck von 100 mbar
Spezifikation
Gasleitung | |
10 mm | |
Bunsenbrenner |
37 bis 45 m | |
14 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Deutsch Neumann™ 40M Gas-Sicherheitsschlauch für Gasbrenner > Druck: 100 mbar
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur