Learn More
Axygen™ Heating Block
Interchangeable aluminum block to accommodate PCR plates and a variety of common life science vessels.
Marke: Axygen™ I-4010-B
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- No additional tools are required for block exchanges
- The blocks utilize a magnetic adhesion technology and are self-recognized once exchanged
- The combination of heating, cooling, and mixing with a versatile block selection makes the Axygen Microtube Shaker ideal for many life science laboratories in the segments of molecular biology, biochemistry, and clinical chemistry
- Applications include but are not limited to gene synthesis, gene purification and denaturation, enzymatic reactions, and bacterial growth assays
Spezifikation
1.5 mL | |
0.3 kg | |
Cone Bottom | |
24 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Axygen™ Heating Block > Tube Capacity: 1.5 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur