Learn More
Velp Scientifica™ Test Tubes
Velp Scientifica™ Test Tubes are spare tubes for use with TMD 6 Mineralization System.
Marke:  Velp Scientifica™ 10000000
Artikelnummer. 12606045
  • 52.20 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-08-2025
Beschreibung
  • Spare test tube
  • Features a spherical joint
Spezifikation
Spezifikation
Test Tube
Spherical joint
42 mm
250 mL
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Velp Scientifica™ Test Tubes > Diameter: 42 mm