Learn More
Gallium-Ingot, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15420987
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallium-Ingot, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15420987
25 g
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
Artikelnummer. 15420987
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010187.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-55-3
Summenformel Ga
Molekulargewicht (g/mol) 69.72
MDL-Nummer MFCD00134045
InChI-Schlüssel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atomMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-Name Gallium
SMILES [Ga]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium ingot
Farbe Grau-Silber
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2803
Menge 25 g
Reinheit (%) 99.999%
Form Ignot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerJ22Z041 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number010187.18,010187.14,010187.36,010187.30
ChargennummerX22K052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number010187.18,010187.14,010187.36,010187.30
ChargennummerX22K053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number010187.18,010187.14,010187.36,010187.30
ChargennummerU19K063 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number010187.18,010187.14,010187.36,010187.30
ChargennummerT20I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/08/2022 Catalog Number010187.18,010187.14,010187.36,010187.30,010188.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Gallium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
  • P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Name des Produkts
Gallium-Ingot, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >