Learn More
Gallium-Ingot, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371238
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallium-Ingot, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371238
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
Artikelnummer. 11371238
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010187.36
Verfügbar ab: 30-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 7440-55-3 | Ga | 69.72 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-55-3
Summenformel Ga
Molekulargewicht (g/mol) 69.72
MDL-Nummer MFCD00134045
InChI-Schlüssel GYHNNYVSQQEPJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium, elemental, metal, unii-ch46oc8yv4, ch46oc8yv4, ingot, pellets, 6mm dia, galio, metal, packaged in poylethylene bottle, gallium, ion ga1+, atom
PubChem CID 5360835
ChEBI CHEBI:49631
IUPAC-Name Gallium
SMILES [Ga]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium ingot
Farbe Grau-Silber
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN2803
Menge 500 g
Reinheit (%) 99.999%
Form Ignot
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Gallium-Ingot, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >