Learn More
Gallium-Ingot, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gallium ingot |
Farbe | Grau-Silber |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN2803 |
Menge | 250 g |
Reinheit (%) | 99.999% |
Form | Ignot |
Name des Produkts
Gallium-Ingot, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur