Learn More
Gallium(III)-sulfid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gallium(III) sulfide |
Schmelzpunkt | 1255°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 1 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3260 |
Formelmasse | 235.63 |
Reinheit (%) | 99.999% |
Geruch | Odorless |
Empfindlichkeit | Moisture Sensitive |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
G24T004 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 041538.03,041538.06 |
J09Z031 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 041538.03,041538.06 |
T07G070 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 041538.03,041538.06 |
A23P18A | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 041538.03,041538.06 |
R01A007 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 041538.03,041538.06 |