Learn More
Gallium(III)-sulfid, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394288
Click to view available options
Menge:
0.2 g
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12024-22-5
Summenformel Ga2S3
Molekulargewicht (g/mol) 235.63
MDL-Nummer MFCD00016106
InChI-Schlüssel BVSHTEBQPBBCFT-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name digallium(3+) trisulfanediide
SMILES [S--].[S--].[S--].[Ga+3].[Ga+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium(III) sulfide
Schmelzpunkt 1255°C
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Löslichkeitsinformationen It dissolves in water slowly,which is easy to dissolve in concentrated alkaline to get gallate salts. It is also dissolves in HCL and nitric acid.
Formelmasse 235.63
Reinheit (%) 99.999%
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 3.77 g/mL