Learn More
Gallium(III)-sulfid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Gallium(III) sulfide is used in electronics and photonics. It acts as an active material in lithium secondary batteries. Further, it is used in thin-film solar cells. It is also used to prepare gallium lanthanum sulfide glass by reacting with lanthanum sulfide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gallium(III) sulfide |
Schmelzpunkt | 1255°C |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 0.5 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN3260 |
Formelmasse | 235.63 |
Reinheit (%) | 99.99% |
Geruch | Geruchsneutral |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
Q06I004 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 013387.04,013387.02,013387.09 |
Y15H030 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 013387.04,013387.02,013387.09 |
Q12D031 | Analysenzertifikat | 28/12/2021 | 013387.04,013387.02,013387.09 |
P11G030 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 013387.04,013387.02,013387.09 |
P31B024 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 013387.04,013387.02,013387.09 |