Learn More
Gallium(III)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Für die Vakuumabscheidung
25.05 CHF - 294.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 12024-21-4
Summenformel Ga2O3
Molekulargewicht (g/mol) 187.44
MDL-Nummer MFCD00011020
InChI-Schlüssel AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Mehr Spezifikationen ansehen
Productos 3
Código de producto Marca Menge Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Menge Precio Cantidad y disponibilidad  
11393398
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
036318.03
1 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11303408
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
036318.06
5 g
70.80 CHF
5 Gramm
Solo quedan null
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
11313408
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
036318.14
25 g
294.00 CHF
25 Gramm
Solo quedan null
Lager vorrätig
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
For vacuum deposition. In the production of catalysts. Used as part of the manufacturing of semiconductor devices. Has been shown to demonstrate catalytic properties and has also been used as an insulating barrier in tight junctions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mehr anzeigen
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 234-691-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Gallium(III)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado