Learn More
Gallium(III)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
For vacuum deposition. In the production of catalysts. Used as part of the manufacturing of semiconductor devices. Has been shown to demonstrate catalytic properties and has also been used as an insulating barrier in tight junctions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Gallium(III) oxide |
Schmelzpunkt | 1900°C |
Physikalische Form | Gesinterter Klumpen |
Menge | 25 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
Merck Index | 14,4346 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in most acids. |
Formelmasse | 187.44 |
Reinheit (%) | 99.995% |
Geruch | Geruchsneutral |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
N04F048 | Analysenzertifikat | 14/06/2022 | 036318.06,036318.14 |
C12Z004 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 036318.06,036318.14 |
I20Q078 | Analysenzertifikat | 07/12/2021 | 036318.06,036318.14 |
L27K21 | Analysenzertifikat | 29/11/2021 | 036318.06,036318.14 |
F11L17 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | 036318.06,036318.14 |