Learn More
Gallium(III)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11303408
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallium(III)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11303408
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11303408
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036318.06
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Für die Vakuumabscheidung
For vacuum deposition. In the production of catalysts. Used as part of the manufacturing of semiconductor devices. Has been shown to demonstrate catalytic properties and has also been used as an insulating barrier in tight junctions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12024-21-4
Summenformel Ga2O3
Molekulargewicht (g/mol) 187.44
MDL-Nummer MFCD00011020
InChI-Schlüssel AJNVQOSZGJRYEI-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name digallium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Ga+3].[Ga+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium(III) oxide
Schmelzpunkt 1900°C
Physikalische Form Gesinterter Klumpen
Menge 5 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,4346
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water. Soluble in most acids.
Formelmasse 187.44
Reinheit (%) 99.995%
Geruch Geruchsneutral
Brechungsindex 1.92
Dichte 6.44 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN04F048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2022 Catalog Number036318.06,036318.14
ChargennummerC12Z004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036318.06,036318.14
ChargennummerI20Q078 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number036318.06,036318.14
ChargennummerL27K21 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number036318.06,036318.14
ChargennummerF11L17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog Number036318.06,036318.14
Name des Produkts
Gallium(III)-oxid, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >