Learn More
Gallium(III)-nitrid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11399367
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Gallium(III)-nitrid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399367
10 g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11399367
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 040218.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 25617-97-4 | GaN | 83.73 g/mol
Gallium(III) nitride is used to read blu-ray discs. It is used in various wireless infrastructure applications. It finds applications in optoelectronic, high-power and high-frequency devices. It is also useful in military electronics (active electronically scanned array radars). It is biocompatible and used in electrodes and electronic components in living organisms. It is a suitable material for solar cell arrays for satellites. It is employed in bright light-emitting diodes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25617-97-4
Summenformel GaN
Molekulargewicht (g/mol) 83.73
MDL-Nummer MFCD00016108
InChI-Schlüssel JMASRVWKEDWRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym gallium nitride, gallium mononitride, unii-1r9cc3p9vl, gallium nitride,, 1r9cc3p9vl, gallium nitride trace metals basis, gallium iii nitride trace metals basis 10gMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 117559
IUPAC-Name Ammoniakylidyngallan
SMILES N#[Ga]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Gallium(III) nitride
Schmelzpunkt 800°C (sublimation)
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Merck Index 14,4351
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in hot concentrated sulfuric acid and hot conc; sodium hydroxide; Insoluble in water and dilute acids.
Formelmasse 83.73
Reinheit (%) 99.99%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 6.1 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerQ30L059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number040218.09,040218.30,040218.18
ChargennummerZ17K017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2024 Catalog Number040218.09,040218.18
ChargennummerW17K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number040218.09,040218.18
ChargennummerZ19I020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/01/2023 Catalog Number040218.09,040218.18
ChargennummerE25W044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number040218.09,040218.18
Name des Produkts
Gallium(III)-nitrid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >